2-Methyl-5-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (6-Methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR11980-1G OR11980-25G OR11980-5G
APOSOR11980-1GEA 26.1 EUR
APOSOR11980-1G APOSOR11980-25G APOSOR11980-5G
2-Methyl-5-pyridinboronsäure
2-Methyl-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₈BNO₂
Molecular Weight: 136.94 g/mol
Schmelzpunkt: 90…100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06801736
CAS-Nummer: 659742-21-9