1-Brom-4,5-dichlor-2-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11999-1G OR11999-25G OR11999-5G
APOSOR11999-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11999-1G APOSOR11999-25G APOSOR11999-5G
1-Brom-4,5-dichlor-2-nitrobenzol
1-Brom-4,5-dichlor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₂BrCl₂NO₂
Molecular Weight: 270.9000 g/mol
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780670
CAS-Nummer: 93361-94-5