3-Cyclopenten-1-carbonsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid, Cyclopent-3-enecarboxylic acid

OR12005-25G OR12005-100G OR12005-5G
APOSOR12005-25GEA 27.7 EUR
APOSOR12005-25G APOSOR12005-100G APOSOR12005-5G
3-Cyclopenten-1-carbonsäure 97%
3-Cyclopenten-1-carbonsäure
Formel: C₆H₈O₂
Siedepunkt: 215 °C
Dichte: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101764
CAS-Nummer: 7686-77-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR