4-Propoxy-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-4-propoxybenzeneboronic acid, (3-Methyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
OR1201-1G OR1201-5G
APOSOR1201-1GEA 69.6 EUR
APOSOR1201-1G APOSOR1201-5G
4-Propoxy-3-methylphenylboronsäure
4-Propoxy-3-methylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Molecular Weight: 194.0400 g/mol
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659872
CAS-Nummer: 279262-88-3