4-Chlorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR12011-1KG OR12011-250G OR12011-100G
APOSOR12011-1KGEA 132 EUR
APOSOR12011-1KG APOSOR12011-250G APOSOR12011-100G
4-Chlorbenzaldehyd 98%
4-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C
Schmelzpunkt: 45…50 °C
Dichte: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003379
CAS-Nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR