3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
OR12027-10G
OR12027-1G
OR12027-5G
APOSOR12027-10GEA
0
EUR
APOSOR12027-10G
APOSOR12027-1G
APOSOR12027-5G
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenon
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenon
Formel:
C₂₃H₂₂O₄ Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689766 CAS-Nummer: 937601-88-2 |