3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR12029-1G OR12029-5G
APOSOR12029-1GEA 336 EUR
APOSOR12029-1G APOSOR12029-5G
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formel: C₂₃H₂₂O₄
Molecular Weight: 362,43 g/mol
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689783
CAS-Nummer: 937602-05-6