4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12030-1G
OR12030-250MG
APOSOR12030-1GEA
415
EUR
APOSOR12030-1G
APOSOR12030-250MG
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formel:
C₂₃H₂₂O₄ Molecular Weight: 362.43 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689784 CAS-Nummer: 937602-07-8 |