1-(2-Bromethoxy)-3-methoxybenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(2-Bromoethoxy)anisole
OR12039-1G
OR12039-25G
OR12039-5G
APOSOR12039-1GEA
21.9
EUR
APOSOR12039-1G
APOSOR12039-25G
APOSOR12039-5G
1-(2-Bromethoxy)-3-methoxybenzol
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
Formel:
C₉H₁₁O₂Br Molecular Weight: 231.0864 g/mol Siedepunkt: 84 °C/0.023mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00980056 CAS-Nummer: 3245-45-2 |