5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
OR12042-1G
OR12042-5G
APOSOR12042-1GEA
23.2
EUR
APOSOR12042-1G
APOSOR12042-5G
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆BrNO₂ Molecular Weight: 240.06 g/mol Schmelzpunkt: 287…288 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00022705 CAS-Nummer: 7254-19-5 |