2-Brom-4-methylimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brom-4-methyl-4H-imidazol
OR1205-1G OR1205-5G OR1205-10G
APOSOR1205-1GEA 56.7 EUR
APOSOR1205-1G APOSOR1205-5G APOSOR1205-10G
2-Brom-4-methylimidazol
2-Bromo-4-methylimidazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Molecular Weight: 161 g/mol
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659904
CAS-Nummer: 23328-88-3