N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
OR12057-1G OR12057-5G
APOSOR12057-1GEA 58 EUR
APOSOR12057-1G APOSOR12057-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Formel: C₁₀H₁₂Cl₂N₂O
Molecular Weight: 247.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689727
CAS-Nummer: 937601-77-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable