N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
OR12060-1G OR12060-5G
APOSOR12060-1GEA 137 EUR
APOSOR12060-1G APOSOR12060-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00444204
CAS-Nummer: 162376-66-1