6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Lieferant: Apollo Scientific
OR12075-1G
APOSOR12075-1GEA 180 EUR
APOSOR12075-1G
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₄H₇Cl₂N₃O₃S
Molecular Weight: 368,2 g/mol
Schmelzpunkt: 282…284 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689701
CAS-Nummer: 937601-65-5