Dimethyl-4-iod-1H-pyrazol-3,5-dicarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12086-1G OR12086-5G
APOSOR12086-1GEA 219 EUR
APOSOR12086-1G APOSOR12086-5G
Dimethyl-4-iod-1H-pyrazol-3,5-dicarboxylat 95%
Dimethyl-4-iod-1H-pyrazol-3,5-dicarboxylat
Formel: C₇H₇IN₂O₄
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689740
CAS-Nummer: 1027819-68-6