1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Methoxyphenyl)imidazolidin-2-one
OR12110-1G
OR12110-5G
APOSOR12110-1GEA
0
EUR
APOSOR12110-1G
APOSOR12110-5G
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 192.22 g/mol Schmelzpunkt: 210…212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01720969 CAS-Nummer: 62868-39-7 |