2-(Methylamino)nicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12119-1G
APOSOR12119-1GEA 52.2 EUR
APOSOR12119-1G
2-(Methylamino)nicotinonitril
2-(Methylamino)nicotinonitril
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,1506 g/mol
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689752
CAS-Nummer: 52583-87-6