6-(Methylamino)nicotinonitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR12120-1G OR12120-250MG
APOSOR12120-1GEA 48 EUR
APOSOR12120-1G APOSOR12120-250MG
6-(Methylamino)nicotinonitrile
6-(Methylamino)nicotinonitrile
Formel: C₇H₇N₃
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689756
CAS-Nummer: 261715-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR