6-Methyl-2H-1,4-benzoxazine-2,3(4H)-dione 3-oxime
Lieferant: Apollo Scientific
OR12122-10G OR12122-1G OR12122-5G
APOSOR12122-10GEA 894 EUR
APOSOR12122-10G APOSOR12122-1G APOSOR12122-5G
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazine-2,3(4H)-dione 3-oxime
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazine-2,3(4H)-dione 3-oxime
Formel: C₉H₈N₂O₃
Schmelzpunkt: 240…242 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689791
CAS-Nummer: 937602-17-0