Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12127-1G
OR12127-5G
APOSOR12127-1GEA
36.4
EUR
APOSOR12127-1G
APOSOR12127-5G
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₃ Molecular Weight: 259.11 g/mol Schmelzpunkt: 67…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01877551 CAS-Nummer: 56850-91-0 |