Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12128-10G OR12128-1G OR12128-5G
APOSOR12128-10GEA 178 EUR
APOSOR12128-10G APOSOR12128-1G APOSOR12128-5G
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
Molecular Weight: 259,11 g/mol
Siedepunkt: 110 °C/0,038mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204041
CAS-Nummer: 59516-96-0