4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR12144-1G OR12144-500MG OR12144-5G
APOSOR12144-1GEA 82.8 EUR
APOSOR12144-1G APOSOR12144-500MG APOSOR12144-5G
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 184,22 g/mol
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02187391
CAS-Nummer: 98276-75-6