6-Methyl-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12145-1G OR12145-5G
APOSOR12145-1GEA 0 EUR
APOSOR12145-1G APOSOR12145-5G
6-Methyl-5-nitro-1H-indazol
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Molecular Weight: 177,1601 g/mol
Schmelzpunkt: 227…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03305368
CAS-Nummer: 81115-43-7