8-Methyl-4-quinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-8-methylquinoline, 8-Methylquinolin-4-ol
OR12150-1G OR12150-5G
APOSOR12150-1GEA 27.7 EUR
APOSOR12150-1G APOSOR12150-5G
8-Methyl-4-quinolinol
8-Methyl-4-quinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159.19 g/mol
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272344
CAS-Nummer: 23432-44-2