4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile

OR12158-1G OR12158-500MG
APOSOR12158-1GEA 69.6 EUR
APOSOR12158-1G APOSOR12158-500MG
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Formel: C₁₀H₉N₃O
Schmelzpunkt: 179…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689735
CAS-Nummer: 144655-81-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR