4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1217-1G OR1217-5G
APOSOR1217-1GEA 46.4 EUR
APOSOR1217-1G APOSOR1217-5G
4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril 95+%
4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril
Formel: C₅H₃BrN₄
Molecular Weight: 199,01 g/mol
Schmelzpunkt: 254 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173661
CAS-Nummer: 94741-70-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR