2-(Chlormethyl)-4-nitrobenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR12179-1G OR12179-10G OR12179-5G
APOSOR12179-1GEA 0 EUR
APOSOR12179-1G APOSOR12179-10G APOSOR12179-5G
2-(Chlormethyl)-4-nitrobenzoxazol
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Formel: C₈H₅ClN₂O₃
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027181
CAS-Nummer: 143708-26-3