2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR12181-1G OR12181-5G
APOSOR12181-1GEA 58 EUR
APOSOR12181-1G APOSOR12181-5G
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Formel: C₈H₉ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00705185
CAS-Nummer: 2381-75-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR