4-Brom-1-methylimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brom-1-methyl-1H-imidazol
OR1221-1G OR1221-10G OR1221-5G
APOSOR1221-1GEA 69.6 EUR
APOSOR1221-1G APOSOR1221-10G APOSOR1221-5G
4-Brom-1-methylimidazol 98%
4-Bromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Molecular Weight: 161 g/mol
Siedepunkt: 91…93 °C/0,1mmHg
Dichte: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320501
CAS-Nummer: 25676-75-9