4-Brom-1,2-dimethylimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brom-1,2-dimethyl-1H-imidazol
OR1222-1G OR1222-5G
APOSOR1222-1GEA 111 EUR
APOSOR1222-1G APOSOR1222-5G
4-Brom-1,2-dimethylimidazol
4-Bromo-1,2-dimethylimidazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Molecular Weight: 175,03 g/mol
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659901
CAS-Nummer: 850429-59-3