[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
OR12222-1G OR12222-250MG
APOSOR12222-1GEA 102 EUR
APOSOR12222-1G APOSOR12222-250MG
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Formel: C₅H₉N₃
Molecular Weight: 111.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419807
CAS-Nummer: 612511-81-6
UN: 2735
ADR: 8 III