3-Isochinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Hydroxyisoquinoline
OR1224-5G OR1224-100G OR1224-25G
APOSOR1224-5GEA 139 EUR
APOSOR1224-5G APOSOR1224-100G APOSOR1224-25G
3-Isochinolinol
3-Isochinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145.16 g/mol
Schmelzpunkt: 195…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075524
CAS-Nummer: 7651-81-2