ω-Brom-2,4-dichloracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Brom-2,4-dichloracetophenon, 2-Brom-1-(2,4-dichlorphenyl)ethan-1-on, 2-Brom-2',4'-dichloracetophenon, 2,4-Dichlorphenacylbromid
OR12270-5G
OR12270-100G
OR12270-25G
APOSOR12270-5GEA
49.3
EUR
APOSOR12270-5G
APOSOR12270-100G
APOSOR12270-25G
ω-Brom-2,4-dichloracetophenon 95%
ω-Brom-2,4-dichloracetophenon
Formel:
C₈H₅BrCl₂O Molecular Weight: 267.94 g/mol Schmelzpunkt: 25…29 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053005 CAS-Nummer: 2631-72-3 EINECS: 220-116-7 UN: 1759 ADR: 8 III |