2-Chlor-3,5-dimethylpyrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12278-1G OR12278-5G
APOSOR12278-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12278-1G APOSOR12278-5G
2-Chlor-3,5-dimethylpyrazin 97%
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine
Formel: C₆H₇ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126945
CAS-Nummer: 38557-72-1