4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12279-1G OR12279-5G OR12279-10G
APOSOR12279-1GEA 197 EUR
APOSOR12279-1G APOSOR12279-5G APOSOR12279-10G
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel: C₅H₄INO
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09702419
CAS-Nummer: 858839-90-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III