5-Methyl-2-thiophencarbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-methylthiophene
OR12283-5G
APOSOR12283-5GEA
71.2
EUR
APOSOR12283-5G
5-Methyl-2-thiophencarbonitril 95%
5-Methyl-2-thiophencarbonitril
Formel:
C₆H₅NS Molecular Weight: 123,1756 g/mol Siedepunkt: 73…75 °C/5mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01434334 CAS-Nummer: 72835-25-7 UN: 1993 ADR: 3,III |