2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12297-1G
OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA
491
EUR
APOSOR12297-1G
APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₀N₂O₃S Molecular Weight: 214,24 g/mol Schmelzpunkt: 175…177 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09702410 CAS-Nummer: 906353-04-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |