4-Bromoxindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromooxindole, 4-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, 4-Bromoindolin-2-one
OR1230-5G
APOSOR1230-5GEA 84.1 EUR
APOSOR1230-5G
4-Bromoxindol
4-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
Molecular Weight: 212,05 g/mol
Schmelzpunkt: 202…208 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659911
CAS-Nummer: 99365-48-7