Benzo[b]thiophen-7-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12310-1G
OR12310-250MG
APOSOR12310-1GEA
0
EUR
APOSOR12310-1G
APOSOR12310-250MG
Benzo[b]thiophen-7-carbaldehyd 97%
Benzo[b]thiophen-7-carbaldehyd
Formel:
C₉H₆OS Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08572207 CAS-Nummer: 10134-91-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |