2-(Aminomethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12317-1G OR12317-5G OR12317-10G
APOSOR12317-1GEA 0 EUR
APOSOR12317-1G APOSOR12317-5G APOSOR12317-10G
2-(Aminomethyl)phenol
2-(Aminomethyl)phenol
Formel: C₇H₉NO
Schmelzpunkt: 124…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00870498
CAS-Nummer: 932-30-9
EINECS: 213-249-7