tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, N-Boc-Nortropinone
OR12337-25G OR12337-100G OR12337-5G
APOSOR12337-25GEA 37.7 EUR
APOSOR12337-25G APOSOR12337-100G APOSOR12337-5G
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₉NO₃
Molecular Weight: 225.29 g/mol
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673779
CAS-Nummer: 185099-67-6