2-Pyrazinylmethanol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12341-1G
OR12341-5G
OR12341-10G
APOSOR12341-1GEA
26.1
EUR
APOSOR12341-1G
APOSOR12341-5G
APOSOR12341-10G
2-Pyrazinylmethanol, technische Qualität
Pyrazin-2-ylmethanol
Formel:
C5H6N2O Schmelzpunkt: 32…36 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01693938 CAS-Nummer: 6705-33-5 |