3-Phenoxybenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene, 3-(Bromomethyl)diphenyl ether
OR12353-1G OR12353-250MG OR12353-5G
APOSOR12353-1GEA 101 EUR
APOSOR12353-1G APOSOR12353-250MG APOSOR12353-5G
3-Phenoxybenzylbromid
3-Phenoxybenzylbromid
Formel: C₁₃H₁₁BrO
Molecular Weight: 263,13 g/mol
Siedepunkt: 112…118 °C/0,1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01761658
CAS-Nummer: 51632-16-7
EINECS: 257-327-9
UN: 3265
ADR: 8,III