1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12418-1G
OR12418-5G
APOSOR12418-1GEA
0
EUR
APOSOR12418-1G
APOSOR12418-5G
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 293…295 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06809665 CAS-Nummer: 53484-17-6 |