5-[3-(Brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12432-1G OR12432-250MG
APOSOR12432-1GEA 429 EUR
APOSOR12432-1G APOSOR12432-250MG
5-[3-(Brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol 97%
5-[3-(Brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
Formel: C₁₀H₉BrN₂O
Schmelzpunkt: 66…67,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817470
CAS-Nummer: 926921-57-5
UN: 3261
ADR: 8,III