[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Phenyl-5-isoxazolyl)methanol
OR12441-500MG OR12441-250MG
APOSOR12441-500MGEA 39.3 EUR
APOSOR12441-500MG APOSOR12441-250MG
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.1840 g/mol
Schmelzpunkt: 45…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01928812
CAS-Nummer: 90924-12-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III