DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-DL-2-Phg(4-OH)-OH, 2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
OR12450-250MG
OR12450-2.5G
OR12450-5G
APOSOR12450-250MGEA
56.8
EUR
APOSOR12450-250MG
APOSOR12450-2.5G
APOSOR12450-5G
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167.1600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065931 CAS-Nummer: 938-97-6 |