4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR12457-1G OR12457-5G OR12457-250MG
APOSOR12457-1GEA 186 EUR
APOSOR12457-1G APOSOR12457-5G APOSOR12457-250MG
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, technische Qualität
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₇ClN₂OS
Molecular Weight: 226,69 g/mol
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09817458
CAS-Nummer: 952182-46-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR