1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1248-10G OR1248-1G OR1248-5G
APOSOR1248-10GEA 1610 EUR
APOSOR1248-10G APOSOR1248-1G APOSOR1248-5G
1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
1-[alpha-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine
Formel: C₁₇H₂₂N₄O₂
Molecular Weight: 314,39 g/mol
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01765673
CAS-Nummer: 354563-89-6