1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Acetyl-2-[(5-chloropyridin-2-yl)amino]-4-methyl-1,3-thiazole
OR12485-10G
OR12485-1G
OR12485-5G
APOSOR12485-10GEA
1690
EUR
APOSOR12485-10G
APOSOR12485-1G
APOSOR12485-5G
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Formel:
C₁₁H₁₀ClN₃OS Schmelzpunkt: 262…264 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817443 CAS-Nummer: 952183-70-9 |